Learn More
Thermo Scientific™ CTAP
Codice prodotto. 15487489
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
2.50mg
Codice prodotto. 15487489
Marca: Thermo Scientific™ J66219.M
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For cellular and molecular biology applications
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Metodo di purificazione HPLC
Content And Storage -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecolare 1104.30
Product Type CTAP
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO - research use only
Sequenza D-Phe-Cys-Tyr-D-Trp-Arg-Thr-Pen-Thr-NH2 (Disulfide bridge: Cys2-Pen7)
For Research Use Only