Learn More
Hamilton™ CTC LEAP PAL COMBI-xt HDHT Headspace Syringes
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2.5 mL
5 mL
Calibro dell'ago:
23 G
26 G
Modello:
1001 GF
1002 GF
1005 GF
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Performs over a large temperature range up to 200°C
- Needle attachment is chemically inert, eliminating detached needles due to contact with organic, and chlorinated solvents
- Needle attachment minimizes ghost peaks for wider range of sample components to be analyzed
- Spring-in-plunger design creates dynamic seal between plunger tip and inside of the glass barrel for leak-free operation
- Available in volumes ranging from 1 to 5mL
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Diametro (sistema imperiale) interno ago | 0.0133 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.34 mm |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.025 in. |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.64 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50.8 mm |
| Product Type | Gastight, Headspace Syringe |
| Pressione max | 29 psig (2 bar) |
| Vedi altri risultati |