Learn More
Trajan™ CTC PAL RTC Removable Needle LC Syringe
Codice prodotto. 13109035
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
1 mL
10 mL
Calibro dell'ago:
19 G
22 G
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.72 mm
1.07 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13109035
Marca: Trajan™ 008951
Designed to provide improved solvent resistance, greater temperature range and increased operational smoothness.
CTC PAL RTC (Robotic Tool Change) LC Syringes
  • High quality solutions for liquid handling
  • Gas tight
  • Length: 57mm
  • LC Tip Style
Specifica
Materiale PTFE (Plunger)
Calibro dell'ago 19 G
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.65 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 1.07 mm
Da utilizzare con (applicazione) High performance liquid chromatology
Product Type HPLC Autosampler Syringe
Modello 10MR -RTC/RSH-GT-5.7/1.07LC
Volume (sistema metrico) 10 mL
Stile del punto dell'ago LC
Da utilizzare con (apparecchiatura) CTC PAL RTC
Tipo di collegamento Removable