Learn More
Trajan™ CTC PAL RTC Removable Needle LC Syringe
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
1 mL
10 mL
Calibro dell'ago:
19 G
22 G
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.72 mm
1.07 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
CTC PAL RTC (Robotic Tool Change) LC Syringes
- High quality solutions for liquid handling
- Gas tight
- Length: 57mm
- LC Tip Style
Specifica
Specifica
| Materiale | PTFE (Plunger) |
| Calibro dell'ago | 22 G |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.028 in. |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.72 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | High performance liquid chromatology |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2.24 in. |
| Product Type | HPLC Autosampler Syringe |
| Modello | 10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.72LC |
| Quantità | 1 Ea. |
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Vedi altri risultati |