Learn More
Trajan™ CTC PAL RTC Removable Needle LC Syringe
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
1 mL
10 mL
Calibro dell'ago:
19 G
22 G
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.72 mm
1.07 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
CTC PAL RTC (Robotic Tool Change) LC Syringes
- High quality solutions for liquid handling
- Gas tight
- Length: 57mm
- LC Tip Style
Specifica
Specifica
| Materiale | PTFE (Plunger) |
| Calibro dell'ago | 19 G |
| Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.65 mm |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 1.07 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | High performance liquid chromatology |
| Product Type | HPLC Autosampler Syringe |
| Modello | 10MR -RTC/RSH-GT-5.7/1.07LC |
| Volume (sistema metrico) | 10 mL |
| Stile del punto dell'ago | LC |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CTC PAL RTC |
| Vedi altri risultati |