missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CTLA-4 Antibody (Antitope patent anti-CTLA4) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28818JF669
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
CTLA-4 Monoclonal antibody specifically detects CTLA-4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifica
| CTLA-4 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| CD, CD152 antigen, CD152IDDM12, CD28, celiac disease 3, CELIAC3, CTLA-4, cytotoxic T-lymphocyte antigen 4, cytotoxic T-lymphocyte protein 4, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4, cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4, cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase-4, GRD4, GSE, ICOS, ligand and transmembrane spliced cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4 | |
| CTLA-4/ CD152 | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Autoimmune Diseases, Cancer, Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction | |
| 1493 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Antitope patent anti-CTLA4 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto