missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CTLA-4 Antibody (CTLA4/6868R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
372.00€ - 664.00€
Specifica
| Antigene | CTLA-4 |
|---|---|
| Clone | CTLA4/6868R |
| Concentrazione | 0.2 mg/ml |
| Diluizione | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18666324
|
Novus Biologicals
NBP3-20470-100ug |
100 μg |
664.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18658464
|
Novus Biologicals
NBP3-20470-20ug |
20 μg |
372.00€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CTLA-4 Monoclonal antibody specifically detects CTLA-4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| CTLA-4 | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Adaptive Immunity, Autoimmune Diseases, Cancer, Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 1493 | |
| IgG κ | |
| Protein A or G purified |
| CTLA4/6868R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CD, CD152 antigen, CD152IDDM12, CD28, celiac disease 3, CELIAC3, CTLA-4, cytotoxic T-lymphocyte antigen 4, cytotoxic T-lymphocyte protein 4, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4, cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4, cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase-4, GRD4, GSE, ICOS, ligand and transmembrane spliced cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4 | |
| Recombinant fragment of human CTLA-4 (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto