Learn More
Abnova™ CTNS 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Codice prodotto. 16196854
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
Codice prodotto. 16196854
Marca: Abnova™ H00001497T01.100uL
Human overexpression lysate
Specifica
Linea cellulare 293T
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Descrizione CTNS 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N. accesso geni NM_001031681.1
Peso molecolare Theoretical M.W. 44.11kDa
Plasmide pCMV-CTNS full-length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell lysate was tested with anti-CTNS antibody (Mfr. No. H00001497-B01) by Western Blot.
Quantità 100 μL
Tampone di conservazione 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 100UL CTNS 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Mercaptoethanol