missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ CTPS2 Recombinant Protein

Codice prodotto. p-3718331
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16132203

Marca: Abnova™ H00056474P01.10ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Specifica

Numero di accesso AAH34986
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 56474
Peso molecolare 90.2
Nome CTPS2 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 10 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Immunogeno MKYILVTGGVISGIGKGIIASSIGTILKSCGLRVTAIKIDPYINIDAGTFSPYEHGEVFVLNDGGEVDLDLGNYERFLDINLYKDNNITTGKIYQHVINKERRGDYLGKTVQVVPHITDAVQEWVMNQAKVPVDGNKEEPQICVIELGGTIGDIEGMPFVEAFRQFQFKAKRENFCNIHVSLVPQLSATGEQKTKPTQNSVRALRGLGLSPDLIVCRSSTPIEMAVKEKISMFCHVNPEQVICIHDVSSTYRVPVLLEEQSIVKYFKERLHLPIGDSASNLLFKWRNMADRYERLQKICSIALVGKYTKLRDCYASVFKALEHSALAINHKLNLMYIDSIDLEKITETEDPVKFHEAWQKLCKADGILVPGGFGIRGTLGKLQAISWARTKKIPFLGVCLGMQLAVIEFARNCLNLKDADSTEFRPNAPVPLVIDMPEHNPGNLGGTMRLGIRRTVFKTENSILRKLYGDVPFIEERHRHRFEVNPNLIKQFEQNDLSFVGQDVDGDRMEIIELANHPYFVGVQFHPEFSSRPMKPSPPYLGLLLAATGNLNAYLQQGCKLSSSDRYSDASDDSFSEPRIAELEIS
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene DKFZp686C17207/FLJ43358/MGC32997
Nome comune CTPS2
Simbolo del gene CTPS2
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt