Learn More
CTS-1027, MedChemExpress
Codice prodotto. 16460277
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 16460277
Marca: Medchem Express HY10398
MedChemExpress CTS-1027 is a potent small molecule inhibitor of MMPs, with IC50s of 0.3 nM, 0.5 nM for MMP2, MMP13, respectively, and has > 1,000 fold selectivity over MMP1.
CTS-1027 is a potent small molecule inhibitor of MMPs, with IC50s of 0.3 nM, 0.5 nM for MMP2, MMP13, respectively, and has > 1,000 fold selectivity over MMP1.
Specifica
Materiale o nome chimico CTS-1027
CAS 193022-04-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H20ClNO6S
Quantità 50 mg
Sinonimo Ro 1130830 RS 130830
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (234.81 mM)
SMILES O=C(NO)C1(CCOCC1)CS(=O)(C2=CC=C(C=C2)OC3=CC=C(C=C3)Cl)=O
Molecular Weight (g/mol) 425.88
Peso formulazione 425.88
Percent Purity 98.45%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.