Learn More
Sartorius Bilancia analitica Cubis™ II, interfaccia utente MCA
Tienda Sartorius Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacità:
120 g
220 g
320 g
520 g
Include:
Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, Draft Shield I - Motorized with Ionizer
Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, Draft Shield U - Manual Glass
Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 Software, Draft Shield I - Motorized with Ionizer
Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 Software, Draft Shield U - Manual Glass
Bilancia, accessori, alimentatore, manuale, rapporto sui test eseguiti in fabbrica, software QP99
missing translation for 'unitSize'
1 unità
Pezzo
Descripción
- Sistema di pesatura monolitico
- Sensori ambientali integrati
- Portacampioni singoli
- Funzionamento senza errori
- Singoli flussi di lavoro QApp
- Livellamento automatico motorizzato
- Integrità completa dei dati end-to-end
- Conformità con 21 CFR Parte 11
- Audit trail integrato
- Gestione utenti all'avanguardia
- Servizio di assistenza senza confronti
- Centro integrato per le informazioni sullo stato
- Funzioni di assistenza integrate
- Manutenzione preventiva su standard accreditati
- Per tutti i modelli fino a una capacità massima di 8.2 kg
- Ampio display TFT touchscreen a colori da 7 in. in formato 16:9 con nuova interfaccia utente
- Set di base installato in fabbrica di applicazioni software di pesatura essenziali (senza licenza) e pacchetti con applicazioni di pesatura speciali ed estensioni funzionali (con licenza)
- Funzionamento attivato tramite tasto a sfioramento, senza contatto mediante sensore IR
(Schermatura M) o sensore di movimento (opzionale), capacità di apprendimento
Servicio Técnico
10-year warranty
Especificaciones
Especificaciones
| Certificazione/Conformità | 21 CFR PARTE 11 17025 USP 41 |
| Tipo di collegamento | 2 porte USB A, 1 porta USB B, 1 porta USB C, 1connessione RS 232 a 9 pin, 1 porta Ethernet |
| Descrizione | Schermatura U, in vetro, manuale |
| Capacità | 120 g |
| Tipo di display | Ampio display TFT touchscreen a colori a elevate prestazioni da 7 in. in formato 16:9 con nuova interfaccia utente |
| Leggibilità | 0.1 mg |
| Include | Bilancia, accessori, alimentatore, manuale, rapporto sui test eseguiti in fabbrica, software QP99 |
| Lingue | English, German, France, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese, Korean |
| Livellamento | Automation motorized |
| Materiale | Alluminio pressofuso, plastica PBT, vetro float Optiwhite e acciaio inox, rivestimento in alluminio |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido