Learn More
Sartorius Bilancia analitica Cubis™ II, interfaccia utente MCA
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7161210 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità:
120 g
220 g
320 g
520 g
Include:
Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, Draft Shield I - Motorized with Ionizer
Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, Draft Shield U - Manual Glass
Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 Software, Draft Shield I - Motorized with Ionizer
Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 Software, Draft Shield U - Manual Glass
Bilancia, accessori, alimentatore, manuale, rapporto sui test eseguiti in fabbrica, software QP99
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
Codice prodotto. 16263182
Marca: Sartorius MCA124S2S00I QP99
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
La bilancia analitica Cubis™ II offre hardware, software e connettività completamente personalizzabili
  • Sistema di pesatura monolitico
  • Sensori ambientali integrati
  • Portacampioni singoli
  • Funzionamento senza errori
  • Singoli flussi di lavoro QApp
  • Livellamento automatico motorizzato
  • Integrità completa dei dati end-to-end
  • Conformità con 21 CFR Parte 11
  • Audit trail integrato
  • Gestione utenti all'avanguardia
  • Servizio di assistenza senza confronti
  • Centro integrato per le informazioni sullo stato
  • Funzioni di assistenza integrate
  • Manutenzione preventiva su standard accreditati
  • Per tutti i modelli fino a una capacità massima di 8.2 kg
  • Ampio display TFT touchscreen a colori da 7 in. in formato 16:9 con nuova interfaccia utente
  • Set di base installato in fabbrica di applicazioni software di pesatura essenziali (senza licenza) e pacchetti con applicazioni di pesatura speciali ed estensioni funzionali (con licenza)
  • Funzionamento attivato tramite tasto a sfioramento, senza contatto mediante sensore IR
    (Schermatura M) o sensore di movimento (opzionale), capacità di apprendimento
Warranty
10-year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità 21 CFR PARTE 11 17025 USP 41
Tipo di collegamento 2 porte USB A, 1 porta USB B, 1 porta USB C, 1connessione RS 232 a 9 pin, 1 porta Ethernet
Descrizione Schermatura I, motorizzata con ionizzatore
Capacità 120 g
Tipo di display Ampio display TFT touchscreen a colori a elevate prestazioni da 7 in. in formato 16:9 con nuova interfaccia utente
Leggibilità 0.1 mg
Include Bilancia, accessori, alimentatore, manuale, rapporto sui test eseguiti in fabbrica, software QP99
Lingue English, German, France, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese, Korean
Livellamento Automation motorized
Materiale Alluminio pressofuso, plastica PBT, vetro float Optiwhite e acciaio inox, rivestimento in alluminio
Tempo di misurazione 3 sec.
Modello MCA124SIS00
Tempo di stabilizzazione 1 sec
Temperature Range (Metric) 0°C to +40°C
Tipo Bilancia analitica
Warranty 10 anni
Lunghezza (sistema metrico) 450 mm
Larghezza (sistema metrico) 240 mm
Altezza (sistema metrico) 373 mm
Peso (sistema metrico) 9.0-10.8 kg
Requisiti elettrici 120/240 V
Tensione Da 100 a 240 V (± 10%)
Amperaggio 1.0 A
Frequenza Da 50 a 60 Hz (±5%)
Legal for Trade Class I