Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 66P
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17967410 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Modello:
MCA66P-3CEU-D
MCA66P-3CEU-D HWL
MCA66P-3CEU-D QP1
MCA66P-3CEU-D QP1 HWL
MCA66P-3CEU-D QP99
MCA66P-3S00-D
MCA66P-3S00-D HWL
MCA66P-3S00-D QP1
MCA66P-3S00-D QP1 HWL
MCE66P-3CEU-D
MCE66P-3CEU-D HWL
MCE66P-3S00-D
MCE66P-3S00-D HWL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17967410
Marca: Sartorius MCA66P3CEUD
The Cubis™ II range of high-capacity micro balances with a maximum load between 32 g and 111 g and a readability between 0.001 mg and 0.002 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
  • Ultra-high resolution with up to 61 million weighing steps (digits).
  • End-to-end data integrity.
  • 21 CFR Part 11 compliance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management.
  • Cleanability, part of compliance.
  • Error-free operation.
  • Individual QApp workflows, motorized auto-leveling.
  • Allow upgrades for hardware features like automated draft shields or built-in ionizer.
  • Optional inner draft shield for best weighing performance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Interfaccia di automazione MCA
Capacità 12, 61 g
Tipo di display Color Touchscreen
Leggibilità 0.001, 0.01 mg
Include 66P Weighing Module
Modello MCA66P-3CEU-D
Tempo di stabilizzazione 3.5, 2.5 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 3.5, 2.5 s
Temperature Range (Metric) 3.5, 2.5 s
Carico del test 3.5, 2.5 s
Tipo Balance
Larghezza (sistema imperiale) 9.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 240 mm
Altezza (sistema imperiale) 11.9 in.
Altezza (sistema metrico) 302 mm