Learn More
Sartorius™ Cubis™ Series MSE124S Model Analytical Balances
Codice prodotto. 10469884 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
:
Leveling: Assisted
Codice prodotto. 10469884
Marca: Sartorius™ MSU124S000DU
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Choose from thousands of options to configure this balance to suit individual needs and obtain the optimal solution for integration into the weighing process. Sartorius™ Cubis™ Series MSE124S Model Analytical Balances can be seamlessly integrated into your individual workflows.
The MSU display and control unit has a classic style and universal applicability. The high resolution black and white graphical display is generously proportioned and its keys feature precise action. Communication ensured by three data interfaces included as standard equipment: Ethernet with implemented Web services, USB PC interface and a RS-232C interface for Sartorius accessories/printers. Optional interfaces include Bluetooth™, 9-pin RS232C PC and PS/2 interfaces. The built-in SD card reader can be used to transfer weighing data, user profiles, task configurations and settings from one balance to another or to a PC. Electrical supply 100-240V, 50/60Hz, a. c. adapter.
  • Tiltable and removable display and control unit
  • Compensates for eccentric/off centre loading error
  • Motorised draft shield
  • Password protected
  • Audit trail function
  • GLP compliant
  • Optional motorised levelling function
  • Mass unit conversion
  • Time controlled functions
  • Second tare memory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO, FDA/USP, GxP
Tipo di collegamento RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS
Carico angolo 0.2 mg
Capacità 120 g
Tipo di display Black and White LCD
Leggibilità 0.1 mg
Formato Milligram
Da utilizzare con (applicazione) Cubis™ now covers the entire range from the
Include Manual Analytic Draft Shield
Protezione IP IP54
Livellamento Assisted
Linearità ≤±0.2 mg
Tempo di misurazione <3 sec.
Peso campione min. 100 mg
Modello MSE124S
Forma vaschetta Square
Ripetibilità 0.1 mg
Tempo di stabilizzazione <1 sec.
Temperature Range (Metric) 5°C to 40°C
Carico del test 50 g
Tipo Analytical Balance
Dimensioni (P x L x A) 191 x 193 x 261 mm
Larghezza (sistema metrico) 193 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 85 mm
Altezza (sistema metrico) 261 mm
Altezza (sistema metrico) camera 261 mm
Profondità (sistema metrico) 191 mm
Profondità (sistema metrico) vasca 85 mm
Requisiti elettrici 100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5%
Tensione 100/240 V
Wattage 7 w
Amperaggio 1 A
Frequenza 50/60 Hz