Learn More
Sartorius™ Cubis™ Series MSU225S Model Semi-micro Analytical Balances
Codice prodotto. 11888491 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Include:
Automatic Draft Shield with Ionizer
Automatic Draft Shield with Ionizer and Certificat
Manual Analytic Draft Shield
Manual Analytic Draft Shield and Certification
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11888491
Marca: Sartorius™ MSU225S000DU
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Combines classic key-operated control with the widest range of performance features
The MSU display and control unit has a classic style and universal applicability. The high resolution black and white graphical display is generously proportioned and its keys feature precise action. Communication ensured by three data interfaces included as standard equipment: Ethernet with implemented Web services, USB PC interface and a RS-232C interface for Sartorius accessories/printers. Optional interfaces include Bluetooth™, 9-pin RS232C PC and PS/2 interfaces. The built-in SD card reader can be used to transfer weighing data, user profiles, task configurations and settings from one balance to another or to a PC. Electrical supply 100-240V, 50/60Hz, a. c. adapter.
  • Tiltable and removable display and control unit
  • Compensates for eccentric/off centre loading error
  • Motorised draft shield
  • Password protected
  • Audit trail function
  • GLP compliant
  • Optional motorised levelling function
  • Mass unit conversion
  • Time controlled functions
  • Second tare memory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO, FDA/USP, GxP
Tipo di collegamento RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS
Carico angolo 0.15 mg
Capacità 200 g
Tipo di display High-resolution Black and White, 5.7 in. Monochrom
Leggibilità 0.01 mg
Formato Milligram
Da utilizzare con (applicazione) Cubis™ now covers the entire range from the
Include Manual Analytic Draft Shield
Protezione IP IP54
Livellamento Assisted
Linearità ≤±0.1 mg
Tempo di misurazione ≤6 sec.
Peso campione min. 20 mg
Modello MSU225S
Forma vaschetta Square
Ripetibilità ≤±0 to 60 g: 0.015 mg, 60 to 220 g: 0.025 mg
Tempo di stabilizzazione ≤2 sec.
Temperature Range (Metric) 5°C to 40°C
Carico del test 100 g
Tipo Semi-micro Analytical Balance
Dimensioni (P x L x A) 154 x 192 x 250 mm
Larghezza (sistema metrico) 192 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 85 mm
Altezza (sistema metrico) 250 mm
Altezza (sistema metrico) camera 261 mm
Altezza (sistema metrico) vasca 85 mm
Profondità (sistema metrico) 154 mm
Profondità (sistema metrico) vasca 85 mm
Requisiti elettrici 100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5%
Tensione 100/240 V
Wattage 7 w
Amperaggio 1 A
Frequenza 50/60 Hz