Learn More
Sartorius™ Cubis™ MSU Analytical Balances
Codice prodotto. 11828521 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità:
120 g
220 g
320 g
80, 160, 320 g
Leggibilità:
0.1 mg
0.1, 0.2, 0.5 mg
Modello:
MSU124S
MSU224S
MSU324P
MSU324S
Include:
Manual Analytic Draft Shield
Manual Analytic Draft Shield and Certification
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11828521
Marca: Sartorius™ MSU224S0CEDU
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Combines classic key-operated control with the widest range of performance features to provide a classic and universal weighing solution. Sartorius™ Cubis™ MSU Analytical Balances offers enhanced safety and reliability features, with a readability of 0.1mg.
The MSU display and control unit has a classic style and universal applicability. The high resolution black and white graphical display is generously proportioned and its keys feature precise action. Communication ensured by three data interfaces included as standard equipment: Ethernet with implemented Web services, USB PC interface and a RS-232C interface for Sartorius accessories/printers. Optional interfaces include Bluetooth™, 9-pin RS232C PC and PS/2 interfaces. The built-in SD card reader can be used to transfer weighing data, user profiles, task configurations and settings from one balance to another or to a PC. Electrical supply 100-240V, 50/60Hz, a. c. adapter.
  • Tiltable and removable display and control unit
  • Compensates for eccentric/off centre loading error
  • Motorised draft shield
  • Password protected
  • Audit trail function
  • GLP compliant
  • Optional motorised levelling function
  • Mass unit conversion
  • Time controlled functions
  • Second tare memory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO; FDA/USP; GxP; Verified
Tipo di collegamento RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS
Carico angolo 0.2 mg
Capacità 220 g
Tipo di display High-resolution Black and White, 5.7 in. Monochrom
Leggibilità 0.1 mg
Formato Milligram
Da utilizzare con (applicazione) Cubis™ now covers the entire range from the
Include Manual Analytic Draft Shield and Certification
Protezione IP IP54
Livellamento Assisted
Linearità ≤±0.2 mg
Tempo di misurazione <3 sec.
Peso campione min. 100 mg
Modello MSU224S
Forma vaschetta Square
Ripetibilità 0.07 mg
Tempo di stabilizzazione <1 sec.
Temperature Range (Metric) 5°C to 40°C
Carico del test 100 g
Tipo Analytical Balance
Modalità di pesatura Milligram
Dimensioni (P x L x A) 191 x 193 x 261 mm
Larghezza (sistema metrico) 193 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 85 mm
Altezza (sistema metrico) 261 mm
Altezza (sistema metrico) camera 261 mm
Profondità (sistema metrico) 191 mm
Profondità (sistema metrico) vasca 85 mm
Requisiti elettrici 100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5%
Tensione 100/240 V
Wattage 7 w
Amperaggio 1 A
Frequenza 50/60 Hz