Learn More
OHAUS™ Culture Platform
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
45.7 x 45.7 cm
45.7 x 61 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- A variety of platform options are available to hold irregular samples or traditional flask clamps and tube racks
- Platforms can increase the amount of usable space for samples
- In some cases can be stacked to increase throughput and double sample capacity
Specifica
Specifica
| Product Type | Culture Platform |
| Materiale | Stainless Steel |
| Profondità (sistema imperiale) | 24.00 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 61.00 cm |
| Dimensioni (L x P) | 45.7 x 61 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 24.00 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 61.00 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 18.00 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 45.70 cm |
| Descrizione | Culture Platform with Mat, 46 X 61 cm |
| Vedi altri risultati |