Learn More
OHAUS™ Culture Platform
Codice prodotto. p-7158973 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
45.7 x 45.7 cm
45.7 x 61 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15782479
Marca: OHAUS™ 30400066
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Culture Platform designed to hold irregular samples or traditional flask clamps and tube racks.
  • A variety of platform options are available to hold irregular samples or traditional flask clamps and tube racks
  • Platforms can increase the amount of usable space for samples
  • In some cases can be stacked to increase throughput and double sample capacity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Culture Platform
Materiale Stainless Steel
Profondità (sistema imperiale) 18.00 in.
Profondità (sistema metrico) 45.70 cm
Dimensioni (L x P) 45.7 x 45.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 18.00 in.
Lunghezza (sistema metrico) 45.70 cm
Larghezza (sistema imperiale) 18.00 in.
Larghezza (sistema metrico) 45.70 cm
Descrizione Culture Platform with Mat, 46 X 46 cm
Include Mat