Learn More
PYREX™ Culture Tubes
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
11.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- 16 x 100 mm
- Made from borosilicate glass and are sold without caps.
- For disposable phenolic caps, see Corning Part No. 99999.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 11.5 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Monouso | Single-use |
| Imballaggio | 1000/Pk. |
| Quantità | 480 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Graduated | No |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |
| Tipo di chiusura | Not Included |
| Product Type | Culture Tube |