Learn More
Fisherbrand™ Provette per coltura
Ideal for tissue culture, bacteriology, clinical chemistry, blood typing and cross matching procedures
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
Available with or without marking spot. Tubes packed in shrink wrapped trays. Ideal for tissue culture, bacteriology, clinical chemistry, blood typing and cross matching procedures.Specifica
Provetta per analisi | |
Vetro borosilicato | |
Coltura di tessuti, batteriologia, chimica clinica, tipizzazione dei gruppi sanguigni e procedure di compatibilità incrociata.; Coltura tissutale, batteriologia, chimica clinica, tipizzazione del sangue e procedure di compatibilità crociata. | |
Confezione da 1000 | |
Not Included |
100 mm | |
Sì | |
Vassoio; Vassoi termoretraibili | |
13 mm |