Learn More
Greiner Bio-One Provette per coltura con tappi con sfiato a due posizioni
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
5 ml
10 ml
14 ml
Diametro (sistema metrico):
12 mm
17 mm
18 mm
Quantità:
Confezione da 1000
Confezione da 2000
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-Pyrogenic
- Two-position vent stopper fulfills two functions:
- Attach lightly for uniform ventilation of the tube contents
- Attache firmly, by pressing in the stopper further, for an airtight closure of the tube
- Graduations and writing area
- Sterile
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN ISO 10993 |
| Colore | Naturale |
| Capacità (sistema metrico) | 5 ml |
| Materiale | Polipropilene |
| Monouso | Sì |
| Quantità | Confezione da 1000 |
| Sterilità | Sterile |
| Graduated | Sì |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Tipo di chiusura | Sì |