Learn More
Greiner Bio-One Provette per coltura con tappi con sfiato a due posizioni
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8003203
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
5 ml
10 ml
14 ml
Diametro (sistema metrico):
12 mm
17 mm
18 mm
Quantità:
Confezione da 1000
Confezione da 2000
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
Codice prodotto. 10574991
Marca: Greiner Bio-One 187262
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polipropilene per la massima resistenza termica, meccanica e chimica. Le provette per coltura Greiner Bio-One™ con tappi con sfiato a due posizioni sono ideali per la conservazione di campioni chimici e biologici. La parte superiore a due posizioni consente la ventilazione e un posizionamento sicuro.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-Pyrogenic
  • Two-position vent stopper fulfills two functions:
    • Attach lightly for uniform ventilation of the tube contents 
    • Attache firmly, by pressing in the stopper further, for an airtight closure of the tube
  • Graduations and writing area
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificazione/Conformità EN ISO 10993
Colore Naturale
Capacità (sistema metrico) 14 ml
Materiale Polipropilene
Monouso
Quantità Confezione da 1000
Sterilità Sterile
Graduated
Diametro (sistema metrico) 18 mm
Tipo di chiusura