Learn More
Cumyl hydroperoxide, 80%
Codice prodotto. 10219373 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10219373 1 kg Plastic bottle 1kg
10728732 5 g Plastic bottle 5g
10336451 250 g Plastic bottle 250g
11934761 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10219373 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 349960010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 80-15-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80-15-9 , 98-82-8 , 617-94-7 , 98-86-2
Formula molecolare C9H12O2
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Numero MDL MFCD00002129
InChI Key YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cumene hydroperoxide, cumyl hydroperoxide, hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl, cumenyl hydroperoxide, alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide, cumolhydroperoxid, 7-cumyl hydroperoxide, cumolhydroperoxide, cument hydroperoxide, hydroperoxyde de cumene
PubChem CID 6629
ChEBI CHEBI:78673
SMILES CC(C)(OO)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Cumyl hydroperoxide
Nota nome 80%
Punto di fusione -30.0°C
Densità 1.0600g/mL
Punto d'infiammabilità 83°C
Intervallo percentuale saggio 80 to 85% (Iodometry)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5C(CH3)2OOH
Quantità 1 kg
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
IUPAC Name 2-hydroperoxypropan-2-ylbenzene
Peso formulazione 152.19
Percent Purity 80%