Learn More
OHAUS™ Cup Head
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Gray
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Increase throughput by mixing multiple samples at one time
- Effortlessly mix up to 52 microtubes or eight microplates
- Choose the appropriate holder for the sample size, or select the flat insert and cut out to suit custom specifications
Specifica
Specifica
| Product Type | Cup Head |
| Materiale | Rubber |
| Colore | Gray |
| Descrizione | Cup Head, VXHD and VXMP Vortex Mixers |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vortex Mixers |
| Quantità confezione | 1 Ea. |