Learn More
OHAUS™ Cup Head
Codice prodotto. p-7158974 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Gray
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15722629
Marca: OHAUS™ 30400210
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Cup Head is an accessory for use with a vortex mixer.
  • Increase throughput by mixing multiple samples at one time
  • Effortlessly mix up to 52 microtubes or eight microplates
  • Choose the appropriate holder for the sample size, or select the flat insert and cut out to suit custom specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cup Head
Materiale Rubber
Colore Gray
Descrizione Cup Head, VXHD and VXMP Vortex Mixers
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vortex Mixers
Quantità confezione 1 Ea.