Learn More
Sampling Systems™ Cup Liquid Sampler
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 mL
Lunghezza (sistema metrico):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
55 mm
80 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 316L Stainless Steel Construction
- Single point liquid sampler
Specifica
Specifica
| Product Type | Liquid Sampler |
| Materiale | Stainless Steel |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 80 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |