Learn More
Cupri-Tartaric Solution 1 According to European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
- European Pharmacopoeia Reagent, Solution
- High-purity, stable product developed and tested for European Pharmacopoeia (EP) applications.
- Applications include use as a reagent in the performance of tests outlined in several EP monographs.
- Accurate, stable and reproducible.
- Stability is proven (either opened or unopened) for the shelf life of this product.
Specifica
Specifica
| Imballaggio | HDPE Bottle GL45 |
| Forma fisica | Liquid |
| Tecnica | EP Testing |
| Quantità | 500 mL |
Sicurezza e movimentazione
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: copper sulphate