Learn More
3M™ Safety-Walk™ Cushion Matting 5270E
Codice prodotto. p-7213716
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
3.1 m
6.1 m
9.1 m
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Pezzo
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
17148740 3.1 m 1 rotolo
17138740 6.1 m Pezzo
17128740 9.1 m Pezzo
3 options
Codice prodotto. 17148740
Marca: 3M™ Safety-Walk™ 7100116724
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This motor oil resistant mat, suitable for heavy foot traffic in dry areas, provides a comfortable surface for walking or standing.
  • Coiled cushion matting compresses evenly across the bottom of the shoe, reducing leg and back fatigue
  • Textured top improves traction for safer footing
  • Suitable for dry work areas such as assembly lines and production areas
  • Supplied with edging to allow for wheeled traffic
  • Withstands most industrial and cleaning chemicals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Black
Lunghezza (sistema imperiale) 10 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 3.1 m
Tipo Cushion Mat
Larghezza (sistema imperiale) 3 ft.
Larghezza (sistema metrico) 0.91 m