Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ TAMRA Probe
Codice prodotto. 12688323
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20,000 pmol
50,000 pmol
6,000 pmol
Product Type:
TAMRA Probe
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Product Type Dimensione della confezione
12688323 20,000 pmol TAMRA Probe Pezzo
10368785 50,000 pmol TAMRA Probe Pezzo
11529436 6,000 pmol TAMRA Probe Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12688323 Fornitore Applied Biosystems™ N. del fornitore 450024
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Custom TaqMan™ Probe
Custom TaqMan™ probes are dual-labeled primers suitable for use in any real-time PCR applicaton. They incorporate a 5' reporter dye and a 3' TAMRA™ nonfluorescent quencher. Choose among FAM™, VIC™, ABY™, and JUN™ as 3' reporters. Probes are HPLC-purified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
3'Primer Modification TAMRA
5'Primer Modification FAM, TET, VIC
Content And Storage 1 tube containing a dual-labeled probe in solution or dried down.
Store at -15°C to -25°C
Forma Liquid or Dried Down
Formato Tube
Da utilizzare con (apparecchiatura) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Internal Probe Modification None
Linea di prodotti TaqMan
Product Type TAMRA Probe
Metodo di purificazione HPLC
Purity or Quality Grade HPLC
Quantità 20,000 pmol
Shipping Condition Room Temperature
Da utilizzare con (applicazione) Real Time PCR (qPCR)