Learn More
Fisherbrand™ Cut Out Rings
Codice prodotto. 10173744 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
100 mm
125 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10173744
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With cut out section to allow easy removal of equipment.
  • Stem length to the center of bosshead is approximately 60mm
  • Constructed in mild steel with welded joints
  • Zinc-plated
Specifica
Materiale Mild Steel
Diametro (sistema metrico) interno 125 mm
Product Type Stativring
Descrizione Cut out section
Finitura Zinc Plated