Learn More
Ansell Cutstar Medium Duty Cut Protection Gloves
Codice prodotto. 16865280
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 16865280
Marca: Ansell B047070
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Guanto di protezione contro i tagli per mansioni medie
  • Rivestimento realizzato con fibre ad alte prestazioni, utilizzando la tecnologia di lavorazione a maglia Techcor™
  • Puntinatura di plastoprene su palmo e dita
  • Eccellente protezione contro i tagli
  • Ottima resistenza all'abrasione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant
Coating Material PVC
Colore White
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Specific
Materiale Synthetic Fiber
Size 7
EN388 Standard 3X42B
Da utilizzare con (applicazione) Assembly
Stile polso guanto Knit
Serie Cutstar