Learn More
Ansell Cutstar Medium Duty Cut Protection Gloves
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- Rivestimento realizzato con fibre ad alte prestazioni, utilizzando la tecnologia di lavorazione a maglia Techcor™
- Puntinatura di plastoprene su palmo e dita
- Eccellente protezione contro i tagli
- Ottima resistenza all'abrasione
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Coating Material | PVC |
| Colore | White |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Hand | Specific |
| Materiale | Synthetic Fiber |
| Size | 9 |
| EN388 Standard | 3X42B |
| Da utilizzare con (applicazione) | Assembly |
| Vedi altri risultati |