Learn More
Macherey-Nagel™ Accessories for Stainless Steel HPLC Columns
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Connector
Cutter Cone Fits
Locking Screw
Terminal Screw
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
pezzi 5
Descrizione
Stainless steel columns are most frequently used in HPLC. The material is corrosion resistant, pressure stable and easy to work mechanically.
Specifica
Specifica
| Tipo | Cutter Cone Fits |
| Colore | Silver |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cutter Cone Fit for Connecting Capillaries |
| Quantità confezione | 5 Pack |