Learn More
QIAGEN Cutting Mat
Click to view available options
Quantità:
1 Pk.
Confezioni singole
Size:
Large (15.2 x 20.3 cm)
Small (6.3 x 7.6 cm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Tappetino da taglio di grande formato 6.0 in. x 8.0 in. (15,2 cm x 20,3 cm)
Il tappetino da taglio UniCore garantisce tagli puliti dei campioni dalle carte Elute FTA/FTA e prolunga la durata della punta di taglio del punzone. I matt sono progettati per un uso ripetuto e prolungato e possono essere puliti con alcool ed è disponibile in due formati.
Specifica
Specifica
| Colore | Green |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Micro-punch Harris |
| Da utilizzare con (applicazione) | Taglio preciso dei dischetti dalle carte da filtro FTA/FTA™ Elute |
| Product Type | Accessorio |
| Quantità | Confezioni singole |
| Size | Large (15.2 x 20.3 cm) |