Learn More
QIAGEN Cutting Mat
Codice prodotto. 15342805
Click to view available options
Quantità:
1 Pk.
Confezioni singole
Size:
Large (15.2 x 20.3 cm)
Small (6.3 x 7.6 cm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15342805
Marca: QIAGEN WB100088
For precise sample disc removal from FTA cards.
Tappetino da taglio di piccolo formato 2,5 in. x 3,0 in. (6,3 cm x 7,6 cm)
Il tappetino da taglio UniCore garantisce tagli puliti dei campioni dalle carte Elute FTA/FTA e prolunga la durata della punta di taglio del punzone. I matt sono progettati per un uso ripetuto e prolungato e possono essere puliti con alcool ed è disponibile in due formati.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Micro Punch
Da utilizzare con (applicazione) Clean sample cuts from FTA/FTA™ Elute cards
Product Type Cuttting Mat
Quantità 1 Pk.
Size Small (6.3 x 7.6 cm)