Learn More
Hach Lange™ Test in cuvetta
Codice prodotto. 10619741
Click to view available options
Tipo:
Test in cuvetta fosfato (orto/totale)
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10619741
Marca: Hach Lange™ LCK350
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
For use with water analysis, these exemplary cuvette tests have ISO 6878-1-1986 and DIN 38405 D11-4 certifications. They utilize the Phosphormolybdenum blue testing method for the DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000 instruments.
  • Phosphate (ortho/total) cuvette test 2.0 -20.0 mg/L PO4-P
    • ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4 certifications
    • 2 to 20 and 6 to 60mg/L range
    • For use with Water analysis
    • For use with DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000 instruments
    • 25 Tests
    • Shelf life of 24 Months
    • Phosphormolybdenum blue testing method
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4
Da utilizzare con (applicazione) Analisi dell'acqua
Da utilizzare con (apparecchiatura) DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
N. di test 25
Quantità Confezione da 1
Range Da 2 a 20 e da 6 a 60 mg/l
Requisiti di stoccaggio 15 - 25 °C
Metodo test Fosformolibdeno blu
Tipo Test in cuvetta fosfato (orto/totale)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphate ortho/total cuvette test measuring range 2.0-20 mg/l PO4-P
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: L-Ascorbic acid, Sodium metaborate tetrahydrate, Dextran