Learn More
Hach Lange™ Test in cuvetta
Click to view available options
Tipo:
Test in cuvetta fosfato (orto/totale)
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
- Phosphate (ortho/total) cuvette test 2.0 -20.0 mg/L PO4-P
- ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4 certifications
- 2 to 20 and 6 to 60mg/L range
- For use with Water analysis
- For use with DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000 instruments
- 25 Tests
- Shelf life of 24 Months
- Phosphormolybdenum blue testing method
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Analisi dell'acqua |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000 |
| N. di test | 25 |
| Quantità | Confezione da 1 |
| Range | Da 2 a 20 e da 6 a 60 mg/l |
| Requisiti di stoccaggio | 15 - 25 °C |
| Metodo test | Fosformolibdeno blu |
| Tipo | Test in cuvetta fosfato (orto/totale) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Phosphate ortho/total cuvette test measuring range 2.0-20 mg/l PO4-P
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- MIXTURE LIST-Contiene: L-Ascorbic acid, Sodium metaborate tetrahydrate, Dextran