Learn More
Hellma™ Suprasil™ Quartz TrayCell
Codice prodotto. 10752614
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.7 to 5μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10752614
Marca: Hellma™ 105810A3V146
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for the UV/Vis analysis of DNA/RNA and proteins. Hellma™ Suprasil™ Quartz TrayCells have dimensions equivalent to a standard cuvette in order to work in most spectrophotometers.
  • Extremely flexible and cost-effective solution for the analysis of very small sample volumes
  • Ideal for biomolecular laboratories, to perform the analysis of nucleic acids and proteins in very small volumes
  • Determination of labeling efficiency for microarray experiments
  • All UV/Vis analysis utilizing the wavelength range of 190 to 1100nm
  • Quick and easy cleaning
  • No dilution of sample needed
  • No evaporation of the sample through the cap
Specifica
Volume (sistema metrico) 0.7 to 5μL