missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CV 1808, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Descrizione
Adenosine A2 receptor agonist. Coronary vasodilator, antihypertensive and antipsychotic following systemic administration in vivo.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | CV 1808 |
| CAS | 53296-10-9 |
| Formula molecolare | C16H18N6O4 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 2-phenylaminoadenosine, 2r,3r,4s,5r-2-6-amino-2-phenylamino-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, unii-k40i59g1ef, adenosine, 2-phenylamino, n6-phenylado, d06nrx, gtpl420, 3r,4s,5r-2-6-amino-2-anilino-purin-9-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol, 2-phenylamino ado cv-1808, 2-phenylaminoadenosine, solid |
| InChI Key | SCNILGOVBBRMBK-SDBHATRESA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)NC2=NC3=C(C(=N2)N)N=CN3C4C(C(C(O4)CO)O)O |
| IUPAC Name | (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-2-anilinopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
| Molecular Weight (g/mol) | 358.358 |
| PubChem CID | 6917803 |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto