Learn More
Invitrogen™ Human CXCL1 (GRO alpha) ProQuantum Immunoassay Kit
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16361994
Click to view available options
Quantità:
96 Tests
Dimensione della confezione:
pezzi 96
Codice prodotto. 16361994
Marca: Invitrogen™ A42896
ELISA
CXCL1, CXCL2, and CXCL3, also known respectively as GRO alpha, GRO beta (MIP-2 alpha) and GRO gamma (MIP-2 beta), are members of the CXC subfamily of chemokines. Mature CXCL1/2/3 proteins bind with high affinity to the IL-8 receptor type B and are potent neutrophil attractants and activators. In vitro, the processed forms GRO-alpha(4-73), GRO-alpha(5-73) and GRO-alpha(6-73) show a 30-fold higher chemotactic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Numero di accesso P09341
Intervallo saggio 0.0128 to 1000 pg/mL
Assay Sensitivity <0.01 pg/mL
Coniugato FAM™
Metodo di rilevamento Taqman™ Real-time PCR
Immunoassay Kit Format Proximity-based Immunoassay
Product Type ProQuantum
Tipo di campione Plasma, Serum, Supernatant
Target Species Human
Da utilizzare con (applicazione) Protein Quantitation
Da utilizzare con (apparecchiatura) qPCR Instruments
ID gene (immissione) 2919
Tempo di incubazione 1 hr.
Contenuto kit Assay Dilution Buffer, Antibody-Conjugate A, Antibody-Conjugate B, Antibody-Conjugate Dilution Buffer, Standard, Master Mix, Ligase
Label or Dye FAM™
Quantità 96 Tests
Status giuridico RUO
Volume del campione Plasma 2-5 μL, Serum 2-5 μL, Supernatant 2-5 μL
Requisiti di stoccaggio Frozen at -20°C
Bersaglio CXCL1 (GRO alpha)
Durata del test 30 mins
Tempo totale saggio 2 hrs