Learn More
CY 208-243, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30001216
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 30001216
Marca: Tocris Bioscience 1249/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Selective D1-like agonist
Centrally active dopamine D1 receptor agonist, selective over D2 receptor sites. Stimulates adenylate cyclase in rat striatal homogenates with an EC50 of 125 nM. Unlike SKF 38393 (Cat. No. 0922), it exerts antiParkinsonian activity in animal models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100999-26-6
Formula molecolare C19H18N2
Molecular Weight (g/mol) 274.367
InChI Key WRNKIDLXXXIELU-IEBWSBKVSA-N
Sinonimo indolophenanthridine, 4,6,6a,7,8,12b-hexahydro-7-methylindolo 4,3-ab-phenanthridine, indolo 4,3-ab phenanthridine, 4,6,6a,7,8,12b-hexahydro-7-methyl-, trans--, 6ar,12br-7-methyl-4,6,6a,7,8,12b-hexahydroindolo 4,3-ab phenanthridine, tocris-1249, biomol-nt_000032, d0bq8m, d0f5vr, --6ar,12br-4,6,6a,7,8,12b-hexahydro-7-methylindolo 4,3-a phenanthridin
PubChem CID 58144
SMILES CN1CC2=CC=CC=C2C3C1CC4=CNC5=CC=CC3=C45
Specifica
Materiale o nome chimico CY 208-243
Quantità 10 mg
Peso formulazione 274.36
Percent Purity >98%