Learn More
Cytiva Cy™3B Mono-reactive NHS Ester Fluorescent Dyes
Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Quantità:
1 mg
25 mg
Unit Size:
1mg
25mg
Description
CyDye™ fluors are versatile fluorophores designed for a broad range of applications. CyDye™ fluors produce high sensitivity and highly reproducible performance at a biologically suitable pH range of 3 to 10. The use of multicolor CyDye™ flours enables multiplexing without crosstalk for high accuracy.
Cy™3B NHS Ester provides targeted and specific labeling of amine residues on antibodies, peptides, or oligonucleotides.
- Readily dissolves in and produces a stable signal in aqueous buffers (no need for organic solvents)
- High purity and thorough QC testing generate high levels of chromophore and reactive dye content
- Narrow excitation and emission bands result in discrete signals from each fluor
- Demonstrates larger polarization range than conventional fluors
- Fluorescence lifetime of 2.8 ns
- High fluorescence intensity
- Low non-specific binding
Specifications
Specifications
| Formulazione | 100% Cy3B (NHS ester) |
| Formato | Solid |
| Quantità | 1 mg |
| Product Type | Cy3B NHS Ester |
| Peso molecolare | 771 |
| Purezza | >99% |
| Solubilità | Soluble in aqueous buffers |
| Label or Dye | Mono-Reactive NHS ester |
| Colore | Red |
| Emissione | 570 |
| Show More |
Safety and Handling
Signal Word
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H302 + H312 + H332-Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: cy3B (NHS ester)