Learn More
Cytiva Cy™3B Mono-reactive NHS Ester Fluorescent Dyes
Codice prodotto. p-8013301 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
1mg
25mg
Codice prodotto. 10347389
Marca: Cytiva PA63101
Combines exceptional photostability with bright and intense signals. Cytiva Cy™3B NHS Ester Mono-Reactive CyDye™ provides targeted and specific labeling of amine residues on antibodies, peptides, or oligonucleotides in fluorescence polarization applications.
CyDye™ fluors are versatile fluorophores designed for a broad range of applications. CyDye™ fluors produce high sensitivity and highly reproducible performance at a biologically suitable pH range of 3 to 10. The use of multicolor CyDye™ flours enables multiplexing without crosstalk for high accuracy.
Cy™3B NHS Ester provides targeted and specific labeling of amine residues on antibodies, peptides, or oligonucleotides.
  • Readily dissolves in and produces a stable signal in aqueous buffers (no need for organic solvents)
  • High purity and thorough QC testing generate high levels of chromophore and reactive dye content
  • Narrow excitation and emission bands result in discrete signals from each fluor
  • Demonstrates larger polarization range than conventional fluors
  • Fluorescence lifetime of 2.8 ns
  • High fluorescence intensity
  • Low non-specific binding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formulazione 100% Cy3B (NHS ester)
Formato Solid
Quantità 1 mg
Product Type Cy3B NHS Ester
Peso molecolare 771
Purezza >99%
Solubilità Soluble in aqueous buffers
Label or Dye Mono-Reactive NHS ester
Colore Red
Emissione 570
Eccitazione 559
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302 + H312 + H332-Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: cy3B (NHS ester)