Learn More
Cytiva Cy3 NHS Ester Mono-Reactive CyDye
Codice prodotto. 10524205 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 10524205
Marca: Cytiva PA13101
Use for highly accurate labeling of amine groups. Cytiva Cy3 NHS Ester Mono-Reactive CyDye contain derivitized CyDyes that carry only one reactive group on each dye molecule for accurate labeling of amine groups, for example on antibodies, peptides, or oligonucleotides.
CyDye fluors are versatile fluorophores designed for a broad range of applications. CyDye fluors produce high sensitivity and highly reproducible performance at a biologically suitable pH range of 3 to 10. The use of multicolor CyDye flours enables multiplexing without crosstalk for high accuracy.
Cy3 NHS Ester provides targeted and specific labeling of amine residues on antibodies, peptides, or oligonucleotides.
  • Readily dissolves in and produces a stable signal in aqueous buffers (no need for organic solvents)
  • High purity and thorough QC testing generate high levels of chromophore and reactive dye content
  • Narrow excitation and emission bands result in discrete signals from each fluor
  • Demonstrates larger polarization range than conventional fluors
  • Fluorescence lifetime of 2.8 ns
  • High fluorescence intensity
  • Low non-specific binding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Dried
Da utilizzare con (applicazione) Per la marcatura tramite gruppi amminici; i CyDye sono ideali per l’uso in applicazioni quali il trasferimento di energia per risonanza (FRET, Fluorescence Resonance Energy Transfer), il trasferimento di energia per risonanza a risoluzione temporale (TR-FRET, Time Resolved-Fluorescence Resonance Energy Transfer) e la polarizzazione di fluorescenza (FP, Fluorescence Polarization)
Quantità 1 mg
Product Type Cy3 NHS Ester
Contenuto kit Buste in foglio di alluminio, ciascuna contenente 1, 5, 10, 25 o 50 mg di colorante essiccato
Intervallo di pH Da 3 a 10
Solubilità Soluble in aqueous solutions
Content And Storage Da 2 ° a 8 °C
Label or Dye Cy3
Colore Red
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .