Learn More
Cytiva Cy5.5 NHS Ester Mono-Reactive CyDye
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
1mg
25mg
50mg
5mg
Pezzo
Descrizione
CyDye fluors are versatile fluorophores designed for a broad range of applications. CyDye fluors produce high sensitivity and highly reproducible performance at a biologically suitable pH range of 3 to 10. The use of multicolor CyDye flours enables multiplexing without crosstalk for high accuracy.
Cy5.5 NHS Ester provides targeted and specific labeling of amine residues on antibodies, peptides, or oligonucleotides.
- Readily dissolves in and produces a stable signal in aqueous buffers (no need for organic solvents)
- High purity and thorough QC testing generate high levels of chromophore and reactive dye content
- Narrow excitation and emission bands result in discrete signals from each fluor
- Demonstrates larger polarization range than conventional fluors
- Fluorescence lifetime of 2.8 ns
- High fluorescence intensity
- Low non-specific binding
Specifica
Specifica
| Formato | Powdered |
| Da utilizzare con (applicazione) | For labelling via amine groups. CyDyes are suitable for use in applications such as fluorescence resonance energy transfer (FRET), time resolved- fluorescence resonance energy transfer (TR-FRET), and fluorescence polarization (FP) |
| Quantità | 10 mg |
| Product Type | Cy5.5 NHS Ester |
| Contenuto kit | Foil packs of premeasured dye |
| Intervallo di pH | 3 to 10 |
| Peso molecolare | 1128.42 |
| Solubilità | Soluble in cold water and hot water |
| Content And Storage | 2°C to 8°C, protected from light. Reconstituted material may be stored for up to 2 weeks at -20°C in aliquots to avoid repeat freeze thaw cycles. |
| Label or Dye | Cy5.5 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H332-Nocivo se inalato.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Cy5.5 (NHS ester)