Learn More
Cyanide Standard Solution, Ion HIQU, Chem-Lab
Codice prodotto. 11969042
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11969042 500 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11969042 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL01.0371.0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.00€
    35.40€ / 100mL
    Risparmia 37.60€
    51% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Used to dissolve metals and their ores. Cyanide Standard Solution, Ion HIQU, Chem-Lab is comprised of 2.503g potassium cyanide per liter of water. The solution contains 1000μg/mL of CN- (±2μg, at -20°C).
Cyanide standard solution is used to dissolve metals and their ores. It is also used in clinical chemistry and in waste water treatment facilities to determine the concentration of dissolved and particulate materials. Potassium cyanide is highly toxic. In aqueous solution, KCN is dissociated into hydrated potassium (K+) ions and cyanide (CN−) ions.
Specifica
CAS 151-50-8
Densità 1.00g/mL
Formula molecolare CKN
Concentrazione 1000 μg/mL of CN− (±2μg, at −20°C)
InChI Key NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C-]#N.[K+]
IUPAC Name potassium;cyanide
Molecular Weight (g/mol) 65.116
PubChem CID 9032
Quantità 500 mL
Peso formulazione 65.12g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2.503g KCN per 1L H2O
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cianuro standard soluzione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium cyanide