Learn More
WTW™ Kit di analisi per cianuro
Test materials for the AQA of photometric routine and water analysis for multi-level result certainty of photoLab™, pHotoFlex™ and test kits
167.00€
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 38 405 D13/ISO 6703
Volume (sistema metrico) 25 mL
Da utilizzare con (applicazione) Measurement of Cyanide in wastewater from electroplating and metal processing works, drinking water
Quantità 100 Pack
Tipo Test powder
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Range Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Range Prezzo Quantità e disponibilità  
10009670
Vedere i documenti Dettagli della promozione
WTW™
250492
0.002 to 0.500 mg/L
167.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11781073
Vedere i documenti Dettagli della promozione
WTW™
250344
0.010 to 0.500 mg/L
167.00€
pezzi 25
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
DIN 38 405 D13/ISO 6703
Measurement of Cyanide in wastewater from electroplating and metal processing works, drinking water
Test powder
25 mL
100 Pack