Learn More
Macherey-Nagel™ Cyano Phases Polygosil™
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione particelle:
5 μm
10 μm
Dimensione della confezione:
100g
10g
Specifications
Specifications
| Dimensione particelle | 10 μm |
| Dimensione del poro | 60 Å |
| Tecnica | Liquid Chromatography |
| Quantità | 10 g |
| Tipo | Polygosil CN Phases |