missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyantraniliprole, MedChemExpress

Codice prodotto. 16415348
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16415348

Marca: Medchem Express HY12779

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Cyantraniliprole(HGW-86) is an insecticide of the ryanoid class; has activity against pests such as Diaphorina citri that have developed resistance to other classes insecticides.

Cyantraniliprole(HGW-86) is an insecticide of the ryanoid class

Specifica

Materiale o nome chimico Cyantraniliprole
CAS 736994-63-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H14BrClN6O2
Quantità 10 mg
Sinonimo HGW-86
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (105.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(Br)=NN1C2=NC=CC=C2Cl)NC3=C(C(NC)=O)C=C(C#N)C=C3C
Molecular Weight (g/mol) 473.71
Peso formulazione 473.71
Percent Purity 99.83%
Grado Research
Forma fisica Solid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato