Learn More
Cyanuric acid, 98%
Codice prodotto. 10635822 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10635822 250 g Plastic bottle 250g
10184340 25 g Plastic bottle 25g
10701081 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10635822 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 181022500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 108-80-5 | C3H3N3O3 | 129.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-80-5
Formula molecolare C3H3N3O3
Molecular Weight (g/mol) 129.08
Numero MDL MFCD00082990
InChI Key ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyanuric acid, isocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-triol, trihydroxycyanidine, tricyanic acid, sym-triazinetriol, s-triazinetriol, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, pseudocyanuric acid, isocyanurate acid
PubChem CID 7956
ChEBI CHEBI:38028
IUPAC Name 1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
SMILES O=C1NC(=O)NC(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyanuric acid
Nota nome 98%
Colore White to Beige
Quantità 250 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Crystalline Powder or Lumps
Intervallo percentuale saggio 98%
Beilstein 26, 239
Indice di Merck 15, 2690
Peso formulazione 129.07
Percent Purity ≥97.5%